cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307704-1G OR307704-250MG
APOSOR307704-1GEA 3820 DKK
APOSOR307704-1G APOSOR307704-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24368289
CAS-nummer: 1431364-32-7