trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-tert-Butyl 3-(benzylamino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR307682-1G OR307682-250MG
APOSOR307682-1GEA 404 DKK
APOSOR307682-1G APOSOR307682-250MG
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09608005
CAS-nummer: 138026-89-8