cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307680-1G OR307680-250MG
APOSOR307680-1GEA 4060 DKK
APOSOR307680-1G APOSOR307680-250MG
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974362
CAS-nummer: 179686-77-2