(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30768-1G OR30768-25G OR30768-5G
APOSOR30768-1GEA 186 DKK
APOSOR30768-1G APOSOR30768-25G APOSOR30768-5G
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₂
Kogepunkt: 90…95 °C (3 mm Hg)
Massefylde: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369776
CAS-nummer: 849061-99-0