(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307677-1G OR307677-250MG
APOSOR307677-1GEA 301 DKK
APOSOR307677-1G APOSOR307677-250MG
(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride 97%
(1R,2S)-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07370091
CAS-nummer: 137254-03-6