(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1R,2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307676-1G OR307676-250MG
APOSOR307676-1GEA 3120 DKK
APOSOR307676-1G APOSOR307676-250MG
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molekylvægt: 229.273 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09750530
CAS-nummer: 130981-12-3