2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307665-1G OR307665-250MG
APOSOR307665-1GEA 4430 DKK
APOSOR307665-1G APOSOR307665-250MG
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Formel: C₁₉H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09881436
CAS-nummer: 897035-09-5