(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307647-1G OR307647-250MG
APOSOR307647-1GEA 8890 DKK
APOSOR307647-1G APOSOR307647-250MG
(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
(1R,2S)-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112725
CAS-nummer: 131783-54-5