cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307645-1G OR307645-250MG
APOSOR307645-1GEA 4560 DKK
APOSOR307645-1G APOSOR307645-250MG
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669705
CAS-nummer: 142035-00-5