[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307644-1G OR307644-250MG
APOSOR307644-1GEA 10720 DKK
APOSOR307644-1G APOSOR307644-250MG
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
Molekylvægt: 229.316 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437531
CAS-nummer: 892874-26-9