[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307640-1G OR307640-250MG
APOSOR307640-1GEA 5000 DKK
APOSOR307640-1G APOSOR307640-250MG
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437526
CAS-nummer: 892874-24-7