(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307633-1G OR307633-250MG
APOSOR307633-1GEA 4430 DKK
APOSOR307633-1G APOSOR307633-250MG
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Formel: C₁₄H₂₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10703290
CAS-nummer: 142976-45-2