(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl)-methanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307631-1G OR307631-250MG
APOSOR307631-1GEA 8230 DKK
APOSOR307631-1G APOSOR307631-250MG
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl)-methanol hydrochloride
(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl)-methanol hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇NO₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505885
CAS-nummer: 886997-74-6