1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307614-1G OR307614-250MG
APOSOR307614-1GEA 4930 DKK
APOSOR307614-1G APOSOR307614-250MG
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Formel: C₁₈H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260390
CAS-nummer: 561052-59-3