cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307599-1G OR307599-250MG
APOSOR307599-1GEA 4430 DKK
APOSOR307599-1G APOSOR307599-250MG
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₇NO·ClH
Molekylvægt: 179.688 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783752
CAS-nummer: 1212419-83-4