cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307598-1G OR307598-250MG
APOSOR307598-1GEA 6740 DKK
APOSOR307598-1G APOSOR307598-250MG
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783056
CAS-nummer: 1212406-48-8