cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307596-1G OR307596-250MG
APOSOR307596-1GEA 5560 DKK
APOSOR307596-1G APOSOR307596-250MG
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₇NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366579
CAS-nummer: 1212253-95-6