diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307593-1G OR307593-250MG
APOSOR307593-1GEA 5800 DKK
APOSOR307593-1G APOSOR307593-250MG
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143122
CAS-nummer: 205639-89-0