cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307591-1G OR307591-250MG
APOSOR307591-1GEA 5800 DKK
APOSOR307591-1G APOSOR307591-250MG
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₉NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366570
CAS-nummer: 1212211-92-1