cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307584-1G OR307584-250MG
APOSOR307584-1GEA 4870 DKK
APOSOR307584-1G APOSOR307584-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Smeltepunkt: 101…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863640
CAS-nummer: 1212127-10-0