cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307583-1G OR307583-250MG
APOSOR307583-1GEA 3810 DKK
APOSOR307583-1G APOSOR307583-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863638
CAS-nummer: 1175673-63-8