3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 1480 DKK
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
Molekylvægt: 271.353 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03003684
CAS-nummer: 458529-74-3