3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307568-1G OR307568-250MG
APOSOR307568-1GEA 4870 DKK
APOSOR307568-1G APOSOR307568-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Molekylvægt: 231.289 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258128
CAS-nummer: 282524-95-2