trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR307559-1G OR307559-250MG
APOSOR307559-1GEA 8890 DKK
APOSOR307559-1G APOSOR307559-250MG
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Formel: C₇H₁₆N₂
Kogepunkt: 87…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06799044
CAS-nummer: 24716-89-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,II