cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307557-1G OR307557-250MG
APOSOR307557-1GEA 7540 DKK
APOSOR307557-1G APOSOR307557-250MG
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₆N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052861
CAS-nummer: 1212366-42-1