(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307543-1G OR307543-250MG
APOSOR307543-1GEA 3870 DKK
APOSOR307543-1G APOSOR307543-250MG
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01529685
CAS-nummer: 627098-24-2