Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307299-1G OR307299-250MG OR307299-5G
APOSOR307299-1GEA 1990 DKK
APOSOR307299-1G APOSOR307299-250MG APOSOR307299-5G
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₈BrN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28955031
CAS-nummer: 1352903-61-7