3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307262-1G OR307262-250MG
APOSOR307262-1GEA 898 DKK
APOSOR307262-1G APOSOR307262-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂Br₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159639
CAS-nummer: 5932-18-3