3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307261-1G OR307261-5G
APOSOR307261-1GEA 763 DKK
APOSOR307261-1G APOSOR307261-5G
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂BrIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27988092
CAS-nummer: 27258-15-7