3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307259-1G OR307259-250MG
APOSOR307259-1GEA 2130 DKK
APOSOR307259-1G APOSOR307259-250MG
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Iodo-4-chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂ClIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28975224
CAS-nummer: 27258-13-5