3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307249-100MG OR307249-1G OR307249-5G
APOSOR307249-100MGEA 1210 DKK
APOSOR307249-100MG APOSOR307249-1G APOSOR307249-5G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11110340
CAS-nummer: 1049730-10-0