1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307247-1G OR307247-5G
APOSOR307247-1GEA 2950 DKK
APOSOR307247-1G APOSOR307247-5G
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₉Cl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527177
CAS-nummer: 1798-84-1