1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR307245-1G OR307245-250MG
APOSOR307245-1GEA 4310 DKK
APOSOR307245-1G APOSOR307245-250MG
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₉Cl
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15527175
CAS-nummer: 10292-67-8