1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 1590 DKK
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₉Br
Molekylvægt: 197.072 g/mol
Kogepunkt: 110…113 °C (18 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD11109720
CAS-nummer: 57807-28-0