2-(Furan-3-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR307188-1G OR307188-250MG OR307188-100MG
APOSOR307188-1GEA 2600 DKK
APOSOR307188-1G APOSOR307188-250MG APOSOR307188-100MG
2-(Furan-3-yl)acetic acid
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Formel: C₆H₆O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01859888
CAS-nummer: 123617-80-1