4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307168-1G OR307168-250MG
APOSOR307168-1GEA 1020 DKK
APOSOR307168-1G APOSOR307168-250MG
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22543653
CAS-nummer: 1024120-52-2