cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307139-5G OR307139-25G
APOSOR307139-5GEA 1300 DKK
APOSOR307139-5G APOSOR307139-25G
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311246
CAS-nummer: 1011-85-4