N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl [(2R)-1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl]carbamate, (R)-tert-Butyl (1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl)carbamate
OR307123-1G OR307123-5G OR307123-25G
APOSOR307123-1GEA 251 DKK
APOSOR307123-1G APOSOR307123-5G APOSOR307123-25G
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol
Formel: C₉H₁₉NO₄
Kogepunkt: 95…97 °C (0,8 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD20261174
CAS-nummer: 183793-49-9