tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307116-5G OR307116-25G
APOSOR307116-5GEA 959 DKK
APOSOR307116-5G APOSOR307116-25G
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
tert-Butyl [(3S)-5-oxotetrahydrofuran-3-yl]carbamate
Formel: C₉H₁₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04113636
CAS-nummer: 104227-71-6