(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-1-Boc-Piperazine-3-carboxylic acid
OR307035-5G OR307035-1G OR307035-25G
APOSOR307035-5GEA 1340 DKK
APOSOR307035-5G APOSOR307035-1G APOSOR307035-25G
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected 97%
(2R)-Piperazine-2-carboxylic acid, N4-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179099
CAS-nummer: 192330-11-3