2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR307017-1G OR307017-250MG
APOSOR307017-1GEA 4140 DKK
APOSOR307017-1G APOSOR307017-250MG
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Formel: C₆H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20367091
CAS-nummer: 1339085-85-6