3-Bromo-5-azaindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR30681-1G OR30681-250MG OR30681-5G
APOSOR30681-1GEA 709 DKK
APOSOR30681-1G APOSOR30681-250MG APOSOR30681-5G
3-Bromo-5-azaindole
3-Bromo-5-azaindole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197.032 g/mol
Smeltepunkt: 184…190 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08690126
CAS-nummer: 23612-36-4