6-Cyclopropylpicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR306621-1G
OR306621-250MG
APOSOR306621-1GEA
4310
DKK
APOSOR306621-1G
APOSOR306621-250MG
6-Cyclopropylpicolinic acid
6-Cyclopropylpicolinic acid
Formel:
C₉H₉NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18255566 CAS-nummer: 1256793-43-7 |