6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR306620-1G OR306620-100MG OR306620-250MG
APOSOR306620-1GEA 2910 DKK
APOSOR306620-1G APOSOR306620-100MG APOSOR306620-250MG
6-Cyclopropylnicotinic acid 95+%
6-Cyclopropylnicotinic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255573
CAS-nummer: 75893-75-3