3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Carboxy-3-methyl-1H-indole
OR30661-100MG OR30661-1G OR30661-250MG
APOSOR30661-100MGEA 382 DKK
APOSOR30661-100MG APOSOR30661-1G APOSOR30661-250MG
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96+%
3-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.184 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11869751
CAS-nummer: 1159511-18-8