2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR306608-1G OR306608-250MG
APOSOR306608-1GEA 3290 DKK
APOSOR306608-1G APOSOR306608-250MG
2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
2-Cyclopropylpyridin-4-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12032771
CAS-nummer: 340006-71-5
UN nummer: 3259
ADR: 8,III