6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR306607-1G OR306607-250MG OR306607-5G
APOSOR306607-1GEA 1510 DKK
APOSOR306607-1G APOSOR306607-250MG APOSOR306607-5G
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
6-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12033370
CAS-nummer: 1159821-66-5