4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR306606-1G OR306606-250MG OR306606-5G
APOSOR306606-1GEA 4320 DKK
APOSOR306606-1G APOSOR306606-250MG APOSOR306606-5G
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22379683
CAS-nummer: 1365763-16-1