2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR306605-1G OR306605-250MG OR306605-5G
APOSOR306605-1GEA 2720 DKK
APOSOR306605-1G APOSOR306605-250MG APOSOR306605-5G
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
Smeltepunkt: 173 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23143908
CAS-nummer: 1417519-28-8