4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30659-250MG OR30659-1G
APOSOR30659-250MGEA 1490 DKK
APOSOR30659-250MG APOSOR30659-1G
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆Cl₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11869749
CAS-nummer: 1072895-86-3